1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Pyrrolidineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
OR901254-100G OR901254-500G
APOSOR901254-100GEA 589 DKK
APOSOR901254-100G APOSOR901254-500G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003181
CAS-nummer: 2955-88-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III