2-(Chlormethyl)benzimidazol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
OR9012-5G OR9012-25G OR9012-100G OR9012-1G OR9012-10G
APOSOR9012-5GEA 218 DKK
APOSOR9012-5G APOSOR9012-25G APOSOR9012-100G APOSOR9012-1G APOSOR9012-10G
2-(Chlormethyl)benzimidazol 96%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Smeltepunkt: 141…148 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005602
CAS-nummer: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8