Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900850-1G OR900850-250MG
APOSOR900850-1GEA 1310 DKK
APOSOR900850-1G APOSOR900850-250MG
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Molekylvægt: 141.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368244
CAS-nummer: 80370-40-7