5-Brom-2-thiophensulphonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9008-25G OR9008-5G
APOSOR9008-25GEA 295 DKK
APOSOR9008-25G APOSOR9008-5G
5-Brom-2-thiophensulphonylchlorid 98%
5-Brom-2-thiophensulphonylchlorid
Formel: C₄H₂BrClO₂S₂
Kogepunkt: 99…102 °C/0,5mmHg
Smeltepunkt: 39…44 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00084909
CAS-nummer: 55854-46-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II