(3-Tolyloxy)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900712-25G OR900712-5G
APOSOR900712-25GEA 698 DKK
APOSOR900712-25G APOSOR900712-5G
(3-Tolyloxy)eddikesyre 98%
(3-Tolyloxy)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014358
CAS-nummer: 1643-15-8