(2-Tolyloxy)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900710-100G OR900710-25G OR900710-5G
APOSOR900710-100GEA 3220 DKK
APOSOR900710-100G APOSOR900710-25G APOSOR900710-5G
(2-Tolyloxy)eddikesyre 98%
(2-Tolyloxy)eddikesyre
Formel: (C₆H₄CH₃)OCH₂COOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014354
CAS-nummer: 1878-49-5