4-Methoxy-m-toluidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900687-100G OR900687-25G
APOSOR900687-100GEA 2480 DKK
APOSOR900687-100G APOSOR900687-25G
4-Methoxy-m-toluidine 95%
4-Methoxy-m-toluidine
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779234
CAS-nummer: 136-90-3