2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-alpha,alpha-dimethylbenzylamine
OR900669-1G OR900669-5G
APOSOR900669-1GEA 994 DKK
APOSOR900669-1G APOSOR900669-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine
Formel: C₉H₁₂BrN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06797600
CAS-nummer: 17797-12-5