3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900665-10G OR900665-1G OR900665-5G
APOSOR900665-10GEA 7520 DKK
APOSOR900665-10G APOSOR900665-1G APOSOR900665-5G
3-Chloro-4-methoxyphenol 95%
3-Chloro-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 18093-12-4