(2-Bromphenoxy)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900608-25G OR900608-5G
APOSOR900608-25GEA 1960 DKK
APOSOR900608-25G APOSOR900608-5G
(2-Bromphenoxy)eddikesyre 97%
(2-Bromphenoxy)eddikesyre
Formel: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234407
CAS-nummer: 1879-56-7