1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900600-1G OR900600-25G OR900600-5G
APOSOR900600-1GEA 763 DKK
APOSOR900600-1G APOSOR900600-25G APOSOR900600-5G
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile
Formel: C₉H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00086186
CAS-nummer: 16499-30-2