Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Boc-N-methyl-DL-valine
OR900527-1G OR900527-5G
APOSOR900527-1GEA 942 DKK
APOSOR900527-1G APOSOR900527-5G
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153317
CAS-nummer: 13850-91-4