4-(Diethylamino)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900360-100G
OR900360-25G
OR900360-5G
APOSOR900360-100GEA
4860
DKK
APOSOR900360-100G
APOSOR900360-25G
APOSOR900360-5G
4-(Diethylamino)benzonitril 98%
4-(Diethylamino)benzonitril
Formel:
C₁₁H₁₄N₂ Molekylvægt: 174.25 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00019754 CAS-nummer: 2873-90-7 |