Naphthalene-2-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900347-25G OR900347-5G
APOSOR900347-25GEA 1640 DKK
APOSOR900347-25G APOSOR900347-5G
Naphthalene-2-carboxamide 98%
Naphthalene-2-carboxamide
Formel: C₁₁H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016812
CAS-nummer: 2243-82-5