4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-(Oxan-4-yl)aniline
OR900268-1G
OR900268-250MG
APOSOR900268-1GEA
1830
DKK
APOSOR900268-1G
APOSOR900268-250MG
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine
Formel:
C₁₁H₁₅NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11506022 CAS-nummer: 62071-40-3 |