3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900149-100G OR900149-25G
APOSOR900149-100GEA 1270 DKK
APOSOR900149-100G APOSOR900149-25G
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Formel: C₆H₁₂OSi
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002913
CAS-nummer: 5272-36-6