N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900111-25G OR900111-5G
APOSOR900111-25GEA 1480 DKK
APOSOR900111-25G APOSOR900111-5G
N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000964
CAS-nummer: 26385-07-9