Methyl tetrahydropyran-4-ylacetate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900002-1G OR900002-5G
APOSOR900002-1GEA 0 DKK
APOSOR900002-1G APOSOR900002-5G
Methyl tetrahydropyran-4-ylacetate 96%
Methyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Formel: C₈H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09972087
CAS-nummer: 156002-64-1