5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR8996-100G
OR8996-25G
OR8996-5G
APOSOR8996-100GEA
1560
DKK
APOSOR8996-100G
APOSOR8996-25G
APOSOR8996-5G
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₂BrN₃O₂ Smeltepunkt: 101…106 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06657551 CAS-nummer: 573675-25-9 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |