Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8991-25G OR8991-5G
APOSOR8991-25GEA 2460 DKK
APOSOR8991-25G APOSOR8991-5G
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Formel: C₈H₁₁ClO₅
Kogepunkt: 98 °C/0,5mmHg
Massefylde: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114359
CAS-nummer: 34034-87-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III