N,N-Diethylanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8987-1L OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA 415 DKK
APOSOR8987-1L APOSOR8987-500ML
N,N-Diethylanilin
N,N-Diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 217 °C
Smeltepunkt: –38 °C
Massefylde: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009042
CAS-nummer: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN nummer: 2432
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03140