Aniline sulphate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8983-25G OR8983-5G OR8983-100G
APOSOR8983-25GEA 327 DKK
APOSOR8983-25G APOSOR8983-5G APOSOR8983-100G
Aniline sulphate
Aniline sulphate
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Massefylde: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013110
CAS-nummer: 542-16-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III