Anilin HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenylamine HCl, Aminobenzene hydrochloride, Anilinium chloride, Aminobenzene HCl, Phenylamine hydrochloride
OR8982-100G OR8982-2.5KG OR8982-500G
APOSOR8982-100GEA 678 DKK
APOSOR8982-100G APOSOR8982-2.5KG APOSOR8982-500G
Anilin HCl
Anilin HCl
Formel: C₆H₈ClN
Molekylvægt: 129.59 g/mol
Kogepunkt: 245 °C
Smeltepunkt: 196…200 °C
Massefylde: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012958
CAS-nummer: 142-04-1
UN nummer: 1548
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00616