2,3-Dibrom-5-picolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Dibromo-5-methylpyridine
OR8978-1G OR8978-5G OR8978-25G
APOSOR8978-1GEA 110 DKK
APOSOR8978-1G APOSOR8978-5G APOSOR8978-25G
2,3-Dibrom-5-picolin
2,3-Dibrom-5-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molekylvægt: 250.92 g/mol
Kogepunkt: 270.8 °C
Smeltepunkt: 52…56 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112574
CAS-nummer: 29232-39-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III