(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
OR8969-100G OR8969-25G OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA 1390 DKK
APOSOR8969-100G APOSOR8969-25G APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Massefylde: 1,092 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03093637
CAS-nummer: 25137-01-3