(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8966-100G OR8966-25G OR8966-500G
APOSOR8966-100GEA 404 DKK
APOSOR8966-100G APOSOR8966-25G APOSOR8966-500G
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre
Formel: C₅H₇NO₃
Smeltepunkt: 155…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066212
CAS-nummer: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0