1,2-Bis(brommethyl)benzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8961-100G OR8961-25G
APOSOR8961-100GEA 763 DKK
APOSOR8961-100G APOSOR8961-25G
1,2-Bis(brommethyl)benzen
1,2-Bis(brommethyl)benzen
Formel: C₈H₈Br₂
Smeltepunkt: 91…96 °C
Massefylde: 1,96 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000175
CAS-nummer: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II