8-Quinolincarboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8958-1G OR8958-5G OR8958-10G
APOSOR8958-1GEA 197 DKK
APOSOR8958-1G APOSOR8958-5G APOSOR8958-10G
8-Quinolincarboxylsyre
8-Quinolincarboxylsyre
Formel: C₁₀H₇NO₂
Smeltepunkt: 183…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047619
CAS-nummer: 86-59-9