4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8951-100G OR8951-25G
APOSOR8951-100GEA 1210 DKK
APOSOR8951-100G APOSOR8951-25G
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₃N₃O₄
Smeltepunkt: 223…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00090899
CAS-nummer: 5334-40-7