1-Brom-3-Chlor-4-iodbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Brom-3-Chlor-4-iodbenzen
OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 404 DKK
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
1-Brom-3-Chlor-4-iodbenzen 97%
1-Brom-3-Chlor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₃BrClI
Molekylvægt: 317.35 g/mol
Kogepunkt: 160…162 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 33…35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079709
CAS-nummer: 31928-47-9