4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8936-1G OR8936-5G OR8936-25G
APOSOR8936-1GEA 162 DKK
APOSOR8936-1G APOSOR8936-5G APOSOR8936-25G
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 95+%
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₁₀O₄S
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216495
CAS-nummer: 90536-66-6