Methyl-4-aminosalicylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate
OR8934-100G OR8934-25G OR8934-500G
APOSOR8934-100GEA 898 DKK
APOSOR8934-100G APOSOR8934-25G APOSOR8934-500G
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Methyl-4-aminosalicylate
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.18 g/mol
Smeltepunkt: 124…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00088091
CAS-nummer: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3