3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 164 DKK
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C4H5N3O2
Kogepunkt: 325 °C
Smeltepunkt: 131…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037864
CAS-nummer: 5334-39-4