Methyl5-Bromvalerat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8928-100G OR8928-25G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 441 DKK
APOSOR8928-100G APOSOR8928-25G APOSOR8928-500G
Methyl5-Bromvalerat
Methyl5-Bromvalerat
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Massefylde: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000265
CAS-nummer: 5454-83-1