5-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isoquinoline-5-carboxylic acid
OR8925-1G OR8925-250MG
APOSOR8925-1GEA 656 DKK
APOSOR8925-1G APOSOR8925-250MG
5-Isoquinolinecarboxylic acid
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molekylvægt: 173.17 g/mol
Kogepunkt: 60…62 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 275…281 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788744
CAS-nummer: 27810-64-6