Di-tert-butyldisulfid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8920-100ML OR8920-500ML
APOSOR8920-100MLEA 933 DKK
APOSOR8920-100ML APOSOR8920-500ML
Di-tert-butyldisulfid
Di-tert-butyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008838
CAS-nummer: 110-06-5