5-Bromo-2-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8907-100G OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA 1170 DKK
APOSOR8907-100G APOSOR8907-25G
5-Bromo-2-methoxyphenol
5-Bromo-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Molekylvægt: 203.0300 g/mol
Kogepunkt: 150 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673137
CAS-nummer: 37942-01-1