4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 164 DKK
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Molekylvægt: 132.1625 g/mol
Kogepunkt: 160 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 19…20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00025578
CAS-nummer: 10406-25-4