4-Amino-3-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3-picoline, 3-Methyl-4-pyridylamine, 3-Methylpyridin-4-amine
OR8895-1G OR8895-25G OR8895-5G OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA 165 DKK
APOSOR8895-1G APOSOR8895-25G APOSOR8895-5G APOSOR8895-100G
4-Amino-3-methylpyridin
4-Amino-3-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
Smeltepunkt: 106…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01704431
CAS-nummer: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5