1-n-Propyl-4-piperidone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8890-100G OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA 1600 DKK
APOSOR8890-100G APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Formel: C₈H₁₅NO
Kogepunkt: 56 °C/1mmHg
Massefylde: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010433
CAS-nummer: 23133-37-1