3-Brom-4-Chloranisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8887-25G OR8887-5G OR8887-100G
APOSOR8887-25GEA 666 DKK
APOSOR8887-25G APOSOR8887-5G APOSOR8887-100G
3-Brom-4-Chloranisol
3-Brom-4-Chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070739
CAS-nummer: 2732-80-1