2-Brom-4-formylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8883-25G OR8883-5G OR8883-100MG
APOSOR8883-25GEA 1260 DKK
APOSOR8883-25G APOSOR8883-5G APOSOR8883-100MG
2-Brom-4-formylpyridin 97%
2-Brom-4-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Smeltepunkt: 52…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039311
CAS-nummer: 118289-17-1