4-Iodtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Iodo-4-methylbenzene
OR8875-100G OR8875-25G OR8875-500G
APOSOR8875-100GEA 327 DKK
APOSOR8875-100G APOSOR8875-25G APOSOR8875-500G
4-Iodtoluen 98%
4-Iodtoluen
Formel: C₇H₇I
Molekylvægt: 218.04 g/mol
Kogepunkt: 210…212 °C
Smeltepunkt: 33…35 °C
Massefylde: 1.678 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001059
CAS-nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7