3,5-Dimethoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
OR8871-1G OR8871-25G OR8871-5G
APOSOR8871-1GEA 164 DKK
APOSOR8871-1G APOSOR8871-25G APOSOR8871-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronsyre
3,5-Dimethoxyphenylboronsyre
Formel: C₈H₁₁BO₄
Kogepunkt: 371…372 °C
Smeltepunkt: 202…207 °C
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095127
CAS-nummer: 192182-54-0