2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8870-25G OR8870-5G OR8870-100G
APOSOR8870-25GEA 665 DKK
APOSOR8870-25G APOSOR8870-5G APOSOR8870-100G
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411572
CAS-nummer: 163105-90-6