2-Chlor-3-thiophenboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8869-1G OR8869-5G
APOSOR8869-1GEA 469 DKK
APOSOR8869-1G APOSOR8869-5G
2-Chlor-3-thiophenboronsyre
2-Chlor-3-thiophenboronsyre
Formel: C₄H₄BClO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05662391
CAS-nummer: 177734-82-6