Acetonylacetone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
OR8860-100G OR8860-500G
APOSOR8860-100GEA 709 DKK
APOSOR8860-100G APOSOR8860-500G
Acetonylacetone 98%
Acetonylacetone
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114.14 g/mol
Kogepunkt: 185…192 °C
Smeltepunkt: –6…–5 °C
Massefylde: 0.973 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008792
CAS-nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072