5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR8853-100G
OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA
1640
DKK
APOSOR8853-100G
APOSOR8853-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Formel:
C₆H₆O₃ Kogepunkt: 114…116 °C/1mmHg Smeltepunkt: 32…35 °C Massefylde: 1,243 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 79 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00003234 CAS-nummer: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 |