Methyl3-chlorbenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
OR8843-100G OR8843-500G
APOSOR8843-100GEA 665 DKK
APOSOR8843-100G APOSOR8843-500G
Methyl3-chlorbenzoat
Methyl3-chlorbenzoat
Formel: C₈H₇ClO₂
Kogepunkt: 99…101 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 20…22 °C
Massefylde: 1,227 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000592
CAS-nummer: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1