3,4-Dichlorpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8832-5G OR8832-10G
APOSOR8832-5GEA 164 DKK
APOSOR8832-5G APOSOR8832-10G
3,4-Dichlorpyridin
3,4-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Smeltepunkt: 22…23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861989
CAS-nummer: 55934-00-4